Kluczowe dokumenty
814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
977 Kolumna ochronna Amide-80, 7,5 cm x 21,5 mm ID, 10 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14461
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 21.5 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumna ochronna do kolumny TSKgel Amide-80 21,5 mmID, 5 μm
Kolumny TSKgel Guard są samodzielne i nie wymagają oddzielnych uchwytów.
Postać fizyczna
Wysyłany w 85% acetonitrylu - 15% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)