Przejdź do
11378
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Synonim(y):
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-549-0
Beilstein/REAXYS Number:
4175236
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
flakes
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
flakes
reaction suitability
core: crown ether, reaction type: phase-transfer
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
InChI key
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Synthesis of lariat ether derivatives
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11382382655
description
≥97.0%
description
≥98.0% (NT)
description
95%
assay
≥97.0%
assay
≥98.0% (NT)
assay
95%
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
54-58 °C
mp
46-49 °C (lit.)
mp
-
form
flakes
form
solid
form
liquid
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
bp
-
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)