Kluczowe dokumenty
Z226181
Nucleosil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Nukleosil C18
Wybierz wielkość
1 EA
4190,00 zł
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Opracowanie i walidacja jakościowej i ilościowej metody oznaczania chlorowodorku wankomycyny w preparatach do wstrzykiwań za pomocą HPLC i UV z uwzględnieniem jakości według projektu...: W badaniu przeprowadzonym przez Sasikala i in. opracowano i zwalidowano metodę HPLC z wykorzystaniem kolumny Nucleosil® C18 do jakościowej i ilościowej analizy chlorowodorku wankomycyny w preparatach do wstrzykiwań. Metoda wykazała wysoką precyzję i dokładność, dzięki czemu nadaje się do kontroli jakości w analizie farmaceutycznej (Sasikala et al., 2023).
  • Kwantyfikacja i walidacja metody RP-HPLC wskazującej stabilność dla efawirenzu w postaci sypkiej i tabletkowanej przy użyciu Quality by Design (QbD): A Shifting Paradigm..: Gurumukhi i Bari opracowali metodę HPLC wskazującą na stabilność do ilościowego oznaczania efawirenzu w postaci luzem i tabletek, przy użyciu kolumny Nucleosil® C18. W badaniu podkreślono solidność i niezawodność metody, niezbędną do zapewnienia stabilności i skuteczności produktów farmaceutycznych (Gurumukhi et al., 2022).
  • Oczyszczanie i charakterystyka lipoksygenazy z kultur maku opiumowego (Papaver somniferum L.)...: Holková i in. wykorzystali kolumnę Nucleosil® C18 w swojej metodzie HPLC do oczyszczania i charakteryzowania lipoksygenazy z kultur maku opiumowego. Badania wykazały skuteczność kolumny w izolacji i analizie enzymów pochodzenia roślinnego, przyczyniając się do badań biochemicznych i farmakologicznych (Holková et al., 2019).
  • Wytworzenie nanokompozytu o kontrolowanej wielkości na bazie alkoksy cyrkonu do wzbogacania kwasu galusowego w próbkach biologicznych i herbatach ziołowych...: Bahrani i in. opracowali nanokompozyt do wzbogacania kwasu galusowego, wykorzystując kolumnę Nucleosil® C18 w swojej metodzie HPLC do analizy próbek biologicznych i herbat ziołowych. Badanie podkreśliło rolę kolumny w zwiększaniu precyzji analitycznej w złożonych matrycach (Bahrani et al., 2018).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Nucleosil® C18 HPLC Columns are packed with the finest commercially available silicas and bonded phases from the most recognized HPLC manufacturers in the world. The columns are tested with specially selected solutes that can be used to establish the reproducibility of retention and selectivity needed in the HPLC applications.
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?