808031
TSKgel® G-Oligo-PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Wybierz wielkość
11 210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 210,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® G-Oligo-PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08031
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
125 Å pore diameter
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
kolumna analityczna
prekolumna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters