Kluczowe dokumenty
713-0917
HPLC Analysis of Hydrolyzed β-Cyclodextrin on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)