Key Documents
807163
TSKgel® DEAE-SW (10 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion H2PO4-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07163
Parametry
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
TSKgel DEAE-3SW columns are packed with 10μm porous spherical silica beads which are chemically modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
Postać fizyczna
Shipped in methanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)