Przejdź do
LB11
Latex beads, polystyrene
1.1 μm mean particle size
Synonim(y):
Latex Microspheres, Polystyrene Beads, Polystyrene Microspheres, plastic beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
853,00 zł
15 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
1.1 μm
General description
Latex bead suspensions mostly contain polymer particles and water. It includes small amounts of surfactant, sodium bicarbonate, and potassium sulfate. Polystyrene microparticles are stabilized colloidal particles bearing a negative charge. Polymerization of styrene under certain conditions results in spontaneous coalescent bead formation leading to the formation of microparticles.
Application
Latex beads, polystyrene have been used:
  • in phagocytosis experiments
  • to provide a stimulated condition for adjusting the neutrophil count in cell suspension
  • to incubate macrophages for phagosome trafficking assays
Biochem/physiol Actions
Latex beads (polystyrene) are used in electron microscopy, cell counter calibration, antibody-mediated and agglutination diagnostics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LB3LB8LB1
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
1.1 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.1 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irene Martínez De Toda et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 75(10), 1827-1833 (2019-10-20)
Several parameters of immune function, oxidative, and inflammatory stresses have been proposed as markers of health and predictors of longevity and mortality. However, it is unknown if any of these parameters can be used as predictors of survival in centenarians.
Sabna Rajeev Krishnan et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 18(1), 25-32 (2016-01-26)
The confinement of multiple myeloma (MM) to the bone marrow microenvironment requires an invasive bone marrow biopsy to monitor the malignant compartment. The existing clinical tools used to determine treatment response and tumor relapse are limited in sensitivity mainly because
Christin Neuber et al.
Clinical hemorheology and microcirculation, 61(2), 291-299 (2015-09-28)
Survivors of Hodgkin's disease as well as of breast and lung cancer are at risk of radiation-associated cardiovascular disease. Recent studies demonstrated a correlation between cardiovascular risk factors and circulating endothelial microparticles (EMP) and thereby suggest increased EMP levels in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
LB11-15ML04061838208422
LB11-1ML04061838108210
LB11-2ML04061838208439