797863
Fluorescent silica nanobeads
120 nm, lyophilized
Synonim(y):
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Wybierz wielkość
2440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2440,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
120 nm
fluorescencja
λem 590 nm
absorpcja UV
λ: 570 nm Amax
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.