807164
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07164
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta