Kluczowe dokumenty
796-0477
Analiza HPLC wariantów gatunków cytochromu c na Discovery® BIO PolyMA-SCX (wymiana jonowa)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM Bis-Tris HCl, pH 7.0; [B] 20 mM Bis-Tris HCl, 0.5M NaCl, pH 7.0; 24 to 69% B in 20 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg each variant
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Ten rysunek przedstawia rozdział trzech wariantów cytochromu c na Discovery BIO PolyMA-SCX. Należy zwrócić uwagę na różnicę w kolejności elucji w porównaniu z separacją w odwróconej fazie na Discovery BIO Wide Pore C18 pokazaną w produkcie G001581.
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)