Kluczowe dokumenty
78525
Supelco
Zanieczyszczenia pierwiastkowe zgodnie z ICH Q3D inhalacja, Standard 6
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
78525-100ML
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
78525-100ML
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Ag, 7 mg/L
As, 2 mg/L
Cd, 3 mg/L
Co, 3 mg/L
Hg, 1 mg/L
Ni, 6 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 130 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 1 mg/L
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
(in 12% Nitric acid)
metody
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach kg układu SI i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np. Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Uwaga dotycząca przygotowania
Do przygotowania tego CRM użyto wyłącznie materiałów o najwyższej czystości.
Inne uwagi
Zapraszamy do odwiedzenia strony Inorganic Elemental Impurity Mix Standards w celu zapoznania się z pełną listą produktów Elemental Impurity Mixes i Single Element Certified Reference Material Solutions.
Szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych mieszanin zanieczyszczeń pierwiastkowych można znaleźć w ulotce: Zanieczyszczenia pierwiastkowe - certyfikowane materiały referencyjne dla ICH Q3D, USP <232> i Ph.Eur. 5.20
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową certyfikatów COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)