Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
Quality Segment
agency
according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Ag, 15 mg/L , As, 15 mg/L , Cd, 2 mg/L , Co, 5 mg/L , Hg, 3 mg/L , Ni, 20 mg/L , Pb, 5 mg/L , Se, 80 mg/L , Ti, 8 mg/L , V, 10 mg/L
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
(in 12% Nitric acid)
technique(s)
ICP: suitable
matrix
HNO3
application(s)
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Preparation Note
Other Notes
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych mieszanin zanieczyszczeń pierwiastkowych, zapoznaj się z ulotką: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
Starając się być bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description TraceCERT®, (in 10% hydrochloric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20 | description (in 12% nitric acid), TraceCERT®, applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20 | description TraceCERT®, in nitric acid and hydrofluoric acid (5% nitric acid and <0.5% hydrofluoric acid ), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| agency according to Ph. Eur., according to USP, according to ICH Q3D | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP | agency according to Ph. Eur., according to USP, according to ICH Q3D |
| concentration (in 12% Nitric acid) | concentration (in 10% hydrochloric acid) | concentration - | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10045-94-0
7778-39-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?