Merck
95419
Zanieczyszczenia pierwiastkowe zgodnie z ICH Q3D Wdychanie, Standard 5
TraceCERT®, in 10% HCl, applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Au, 3 mg/L , Ir, 1 mg/L , Os, 1 mg/L , Pd, 1 mg/L , Pt, 1 mg/L , Rh, 1 mg/L , Ru, 1 mg/L
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in 10% HCl
technique(s)
ICP: suitable
matrix
HCl
application(s)
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Preparation Note
Do przygotowania tego CRM użyto wyłącznie materiałów o najwyższej czystości.
Other Notes
Zapraszamy do odwiedzenia strony Inorganic Elemental Impurity Mix Standards w celu zapoznania się z pełną listą produktów Elemental Impurity Mixes i Single Element Certified Reference Material Solutions
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych mieszanin zanieczyszczeń pierwiastkowych, zapoznaj się z ulotką: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
Starając się być bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-08-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)