Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
959,00 zł
Quality Segment
agency
according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Ba, 70 mg/L , Cr, 110 mg/L , Cu, 30 mg/L , Li, 25 mg/L , Mo, 150 mg/L , Sb, 9 mg/L , Sn, 60 mg/L
concentration
in nitric acid and hydrofluoric acid (5% nitric acid and <0.5% hydrofluoric acid )
technique(s)
ICP: suitable
format
multi-component solution
General description
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Preparation Note
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| agency according to ICH Q3D, according to USP, according to Ph. Eur. | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP |
| composition Ba, 70 mg/L , Cu, 30 mg/L , Mo, 150 mg/L , Sn, 60 mg/L , Li, 25 mg/L , Cr, 110 mg/L , Sb, 9 mg/L | composition Ba, 140 mg/L , Cr, 1100 mg/L , Cu, 300 mg/L , Li, 55 mg/L , Mo, 300 mg/L , Sb, 120 mg/L , Sn, 600 mg/L | composition Au, 100 mg/L , Ir, 10 mg/L , Os, 10 mg/L , Pd, 10 mg/L , Pt, 10 mg/L , Rh, 10 mg/L , Ru, 10 mg/L | composition Ag, 10 mg/L , As, 15 mg/L , Cd, 2 mg/L , Co, 5 mg/L , Hg, 3 mg/L , Ni, 20 mg/L , Pb, 5 mg/L , Se, 80 mg/L , Tl, 8 mg/L , V, 10 mg/L |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 113409-5G | 04061831828207 |
| 113409-25G | 04061831828191 |
| 07368-100ML | 04061838648013 |