Merck
19041
Zanieczyszczenia pierwiastkowe zgodnie z ICH Q3D oral, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Synonim(y):
Zanieczyszczenia pierwiastkowe TraceCERT zgodnie z ICH Q3D oral
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Ag, 150 mg/L , As, 15 mg/L , Cd, 5 mg/L , Co, 50 mg/L , Hg, 30 mg/L , Ni, 200 mg/L , Pb, 5 mg/L , Se, 150 mg/L , Tl, 8 mg/L , V, 100 mg/L
concentration
(in 12% nitric acid)
technique(s)
ICP: suitable
format
multi-component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Preparation Note
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Other Notes
Zapewniamy zróżnicowaną gamę certyfikowanych materiałów referencyjnych, w tym różne mieszaniny zanieczyszczeń pierwiastkowych i pojedynczych pierwiastków, z limitami stężeń zgodnymi z wytycznymi ICH Q3D. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Inorganic Elemental Impurity Mix Standards.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4 + 7440-02-0 + 7440-38-2 + 10325-94-7 + 7439-92-1 + 10045-94-0 + 7782-49-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)