Kluczowe dokumenty
72556
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)