Merck
67508-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
klasy chemiczne analitów
proteins
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
BIOshell
zakres etykietowania
1% carbon loading
Parametry
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
15 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
wielkość cząstki
3.4 μm
wielkość porów
400 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)