Kluczowe dokumenty
51183-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18, biocompatible, pkg of 5 ea
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Opti-Guard®
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
40 μm
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
OPTI-GUARD® sets the standard for low-impact, easy to use pre-column protection. Designed for use with analytical (4.6 mm, 3.0 mm I.D.) and narrow bore (2.1 mm, 1.0 mm) columns, the patented floating stem design automatically adjusts to any manufactures tube stop depth for a zero-dead volume connection every time. The OPTI-GUARD® 1 mm requires no special connecting hardware or tools for installation.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)