Przejdź do
1.03725
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Synonim(y):
Acetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
41116004
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
eCl@ss:
39031501
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 8327, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv® solvents show high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them suitable for reproducible separations.
Acetonitrile is a polar aprotic solvent, which is used as an intermediate in organic synthesis. It has a low viscosity, high elution strength and miscibility in water that make it viable in many chromatography systems. It can also be utilized in spectrophotometric and fluorimetric technques.
Application
Intended for U/HPLC and LC-MS/MS applications.
Featured as a solvent in screening of benzofurans and ethylphenidate psychostimulants in serum, urine, and hair samples by UHPLC-MS/MS.
The product is an organic solvent, used as a mobile phase/extraction solvent in the ultra-high performance liquid chromatorgraphy - tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis of pesticides in tobacco samples.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)