Kluczowe dokumenty
56130AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
Wybierz wielkość
1 EA
1960,00 zł
1960,00 zł
Cena katalogowa2800,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1960,00 zł
Cena katalogowa2800,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
apHera C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L67
linia produktu
apHera
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)