51177-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
Synonim(y):
High-Performance Guard Column
About This Item
Polecane produkty
product name
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18 (violet label), pkg of 5 ea
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Opti-Guard®
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
40 μm
metoda separacji
reversed phase
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta