Merck
Z369659
Sigma-Aldrich
SealPlate® film
non-sterile
Synonim(y):
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
polyester film
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
Parametry
-40 to +120 °C temperature
metody
ELISA: suitable
Długość
146 mm
szer. × dł.
7.94 cm × 14.6 cm
79.4 mm × 141 mm
Szerokość
79.4 mm
rozmiar
Up to 1536 wells
kolor
clear
Opis ogólny
Sheets pre-cut to fit standard multiwell plates. Both film and adhesive are inert and compatible with microplate procedures. Adhesive forms a tight, waterproof seal, preventing cross-contamination and evaporation. SealPlate film is 2 mil (0.05 mm) polyester, with a functional temperature range of -40 to +120 °C.
Zastosowanie
SealPlate® film is suitable for sealing tissue culture plates for temporary storage, incubation, and containment of biohazards. It can also be used in sensitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for sealing of wells to avoid edge effect.
Informacje prawne
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.
Analiza porównawcza urządzenia Supel™ BioSPME 96-Pin z techniką szybkiej dializy równowagowej pod kątem dokładności mierzonych wartości, czystości próbki i czasu przepływu pracy w wiązaniu białek leków.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA