Kluczowe dokumenty
66876-U
Empore™ 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
matrix active group MPC, well volume 1.2 mL, pk of 1
Synonim(y):
Płytka 96-dołkowa Mix Mode C8/SCX SPE
Wybierz wielkość
1820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1820,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Empore™ SPE 96-well Plate, matrix active group MPC, well volume 1.2 mL, pk of 1
Materiały
polypropylene filter (graded density)
Poziom jakości
typ
(Mixed Phase Cation)
skład
bed wt., 10-15 mg/well
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical 70-2007-3983-0
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
objętość złoża
18 μL
średnia śr. membrany
5.5 mm
grubość membrany
0.75 mm
pojemność dołka
1.2 mL
1.2 mL
grupa aktywna macierzy
MPC
sulfonic acid bonding, benzene sulfonic acid
wielkość cząstki
32 μm
wielkość porów
60 Å pore size
pojemność
0.07 meq/g capacity
Opis ogólny
The Empore 96-well line is ideal for high throughput SPE allowing users to process up to 96 samples in parallel. The unique Empore technology comprises of a series of polypropylene (PP) pre-filters that are layed on top of the SPE disk. The PP pre-filter acts as depth filter that provides faster flow-rates and reduces the risk of clogging.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Cechy i korzyści
- Reduced elution volume (≤ 100 μL) allows for direct inject procedured or reduced eluate evaporation times
- Allows for faster flow-rates without risk of recovery and reproducibility loss
- Proprietary pre-filter reduces risk of clogging
- Luer tip collar eliminates potential cross-contamination
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)