Kluczowe dokumenty
59246-U
Supelco
SUPELCOGEL 8H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonim(y):
SUPELCOGEL 8% Crosslinked HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
7770,00 zł
7770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
7770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
950 8H, 8% usieciowana kolumna HPLC, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L17
linia produktu
SUPELCOGEL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
opakowanie
1 ea of
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical
polymeric
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
ion exclusion
Opis ogólny
SUPELCOGEL 8 Column Series (manufactured with 8% XL PS-DVB):
The majority of columns on the market for the analysis of carbohydrates, organic acids, and alcohols, such as Aminex®, utilize an 8% XL PS-DVB. The 8% polymer offers excellent separation of many common samples.
Advantages: 8% polymers combine durability and good resolution. Due to higher cross-linking than 6% XL polymers, columns packed with 8% polymer can be used at higher flow rates therefore decreasing analysis times.
Disadvantages: 8% polymers are limited in separating carbohydrates larger than trisaccharides due to lower MW exclusion limits. Compared to the 6% XL polymer, for some types of carbohydrate and organic acid mixtures, the 8% shows less resolution due to selectivity differences.
Molecular Weight Exclusion Limit: 1200
Minimum Wet Capacity meq/ml: 1.7 - 1.9
Flow Rate Recommendation: 0.4 - 1.2 ml/min
Informacje prawne
Aminex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)