Kluczowe dokumenty
59335-U
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Synonim(y):
SUPELCOGEL 6% Cross Linked HPLC Columns
Wybierz wielkość
1 EA
4530,00 zł
4530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
SUPELCOGEL Pb, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L34
linia produktu
SUPELCOGEL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 7.8 mm
Matryca
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
ligand exchange
Zastosowanie
SUPELCOGEL Pb, 6% crosslinked HPLC column may be used for the separation and determination of d-mannose in human serum samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.[1]
Informacje prawne
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lyndsey White et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 54-59 (2017-01-17)
Several metabolites in human serum have been identified as potential cancer biomarkers for early detection. This study focuses on the LC-MS/MS method development and validation of d-mannose in human serum. Surrogate blank serum, coupled with stable isotope d-mannose-13C6, as internal
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it permissible to inject samples containing 50% acetonitrile onto the Supelcogel Pb column?
    1 answer
    1. The column is designed for use with an organic additive of less than 10% in the mobile phase. Using 50% acetonitrile may lead to damage of the column and is therefore not recommended.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 answer
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.