Kluczowe dokumenty
59251-U
Supelco
SUPELCOGEL 8H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
Wybierz wielkość
1 EA
2250,00 zł
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
950 8H, 8% Usieciowana kolumna ochronna HPLC, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L17
linia produktu
SUPELCOGEL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
opakowanie
1 ea of
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
ion exclusion
Inne uwagi
Ta kolumna ochronna nie zawiera rurek, nakrętek ani tulejek. Należy je zamówić osobno.
Informacje prawne
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)