58348
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
11.0% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- Analytes of pharmaceutical relevance during their analysis using LC in conjunction with principal component analysis (PCA).
- Loratadine in human plasma during its analysis by using HPLC combined with ultraviolet (UV) detection.
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?