Przejdź do
58347
SUPELCOSIL LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
15 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-8-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
6.0% carbon loading
parameter
0-70 °C temperature, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.2 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide less retention, better peak shape, and higher efficiency for organic bases than can be obtained on conventional reversed-phase columns.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
583445835458976
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
3 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-8-DB HPLC Column
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)