Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, contains 2 nuts, 2 ferrules, 5cm tubing, 1 guard cartridge and 1 guard holder
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PAHs, PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols / fermentation, alcohols and aldehyde, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, catecholamines, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, glycans, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleic acids, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, contains 2 nuts, 2 ferrules, 5cm tubing, 1 guard cartridge and 1 guard holder | description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| L × I.D. 2 cm × 4 mm | L × I.D. 2 cm × 2.1 mm | L × I.D. 2 cm × 4 mm | L × I.D. 2 cm × 4 mm |
| matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) | matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge Kit
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?