58220-U
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
LC-8 Reverse-Phase HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.2 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chromatographic behaviour of ionic liquid cations in view of quantitative structure-retention relationship.: This study explores the chromatographic behavior of ionic liquid cations using quantitative structure-retention relationships (QSRR). The SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC Column was utilized to analyze retention data for various ionic liquids, providing insights into their separation mechanisms and potential applications in analytical chemistry (Molíková et al., 2010).
- Liquid chromatographic method for the determination of lidocaine and monoethylglycine xylidide in human serum containing various concentrations of bilirubin for the assessment of liver function.: The research presents a liquid chromatographic method using the SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC Column to determine lidocaine and its metabolite in human serum. This method is particularly useful for assessing liver function by measuring drug metabolism (Piwowarska et al., 2004).
- LC determination of morphine and morphine glucuronides in human plasma by coulometric and UV detection.: The research describes a method for the determination of morphine and its glucuronides in human plasma. Utilizing the SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC Column, the study demonstrates the method′s sensitivity and applicability in pharmaceutical analysis (Ary et al., 2001).
Informacje prawne
Zastosowanie
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.