577323-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
macierz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
AQ-C18, polar modified bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)