Kluczowe dokumenty
57651
Upchurch PEEK LiteTouch® Fitting
natural PEEK nut, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
10 EA
197,00 zł
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
197,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
natural PEEK nut
opis
litetouch fitting
opakowanie
pkg of 10 ea
dopasowywanie
10-32 male Upchurch nut for 1/32 in. or 1/16 in. O.D. tubing
Opis ogólny
Unique design prevents twisting of PEEK tubing. The fitting consists of a special PEEK ferrule, a stainless steel ring, and a PEEK or stainless steel nut for 1/16 in. tubing. The fitting will not leak at pressures to 5000 psi/340 bar with the PEEK nut, 2500 psi/175 bar with the stainless steel nut finger-tightened or 7000 psi/480 bar with wrench tightening. After wrench-tightening the stainless steel nut, subsequent finger-tightening will hold to 5000 psi. Compatible with all manufacturers′ stainless steel nuts. Order nuts and ferrules separately.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2