Przejdź do
55071
Tubing Adapter
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
98,90 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
98,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK adapter (one-piece design)
description
for chromatography applications
packaging
pkg of 1 ea
bore diam.
0.030 in.
fitting
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550695874258722
Tubing Adapter 1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
55071
Tubing Adapter
Tubing Adapter M6 female, 10-32 male
55069
Tubing Adapter
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
58742
Tubing Adapter
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, male Luer
58722
Tubing Adapter
description
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
description
M6 female, 10-32 male
description
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
description
1/4-28 male UNF, male Luer
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
PEEK adapter (one-piece design)
material
PEEK adapter (one-piece design)
material
CTFE unit
material
CTFE
fitting
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
fitting
10-32 male, M6 female
fitting
for 1/4 in. O.D. tube, 1/4-28 male UNF
fitting
male Luer, 1/4-28 male UNF
description
for chromatography applications
description
for chromatography applications
description
for chromatography applications
description
for chromatography applications
bore diam.
0.030 in.
bore diam.
0.030 in. (0.75 mm)
bore diam.
-
bore diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tubing Adapter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)