Przejdź do
58705
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
(mixed colors), stainless steel washer
packaging
pkg of 12 ea
fitting
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
compatibility
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
General description
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Legal Information
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5871158712Z560758
material
(mixed colors), stainless steel washer
material
(natural color), natural polypropylene nut, stainless steel washer
material
(mixed colors), stainless steel washer
material
-
compatibility
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
compatibility
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
compatibility
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
compatibility
-
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 1 ea
fitting
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
fitting
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
fitting
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
fitting
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tube Fitting, Cheminert®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)