Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PEEK unit
packaging
pkg of 10
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc F301X
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
fitting
1/4-28 nut and ferrule
General description
The one-piece fitting, 55067-U, is convenient to use because the ferrule will not stick in a receiving port and can be easliy found if dropped onto the floor. The two-piece fitting features a separate ferrule so you can replace just the ferrule instead of the entire unit. The Upchurch PEEK Fingertight fittings are for use with 1/16″ O.D. tubing and can be used to 6,000 psi (420 kg/cm2).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| I.D. 0.0625 in. (1.5875 mm) | I.D. 0.0625 in. (1.5875 mm) | I.D. 0.0625 in. (1.5875 mm) | I.D. - |
| material PEEK unit | material PEEK nut and ferrule | material - | material double-winged natural PEEK nut |
| fitting 1/4-28 nut and ferrule | fitting 10-32 nut and ferrule | fitting 10-32 fitting (one-piece) | fitting 1/4-28 male unit for 1/8 in. O.D. tubing (requires LiteTouch ferrule) |
| manufacturer/tradename Upchurch Scientific, Inc F301X | manufacturer/tradename Upchurch Scientific, Inc F300X | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 10 | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch PEEK Fingertight Fitting
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?