Kluczowe dokumenty
575653-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
Synonim(y):
SPE 96-Well Collection Plate, 2mL, pk 50
Wybierz wielkość
50 EA
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność dołka
2 mL
Zastosowanie
food and beverages
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ten artykuł Sigma-Aldrich omawia działanie technologii HybridSPE-Phospholipid i sposób usuwania fosfolipidów.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.