Kluczowe dokumenty
57192-U
Supelco
PlatePrep 96-well Vacuum Manifold
Manifold only
Synonim(y):
Rozdzielacz próżniowy do 96-dołkowych płytek SPE
Wybierz wielkość
1 EA
4920,00 zł
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
The PlatePrep vacuum manifold consists of a clear acrylic top allowing for easier inspection of flow rates during SPE 96-well plate processing. The polypropylene base offers excellent chemical resistance while a single remote vacuum gauge/bleed valve controls flow through all the wells.
Use this compact vacuum manifold in conjunction with a Discovery SPE 96-well plate to process up to 96 samples concurrently. The single valve control, parallel processing capabilities, and uniform flow dynamics allow for easier method development, reduce clutter, and improve reproducibility. Unused wells can be covered and used at a later date.
A PlatePrep 96-Well Starter Kit (Cat. No. 575650-U) is available to anaysts new to 96-well SPE technology. Included with the Starter Kit is PlatePrep Vacuum Manifold and sample units of key accessory items necessary for 96-well SPE.
Zastosowanie
  • Oznaczanie ilościowe trastuzumabu i przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 w ciągu kilku minut przy użyciu membran powinowactwa w 96-dołkowych płytkach...: Wykazując skuteczność 96-dołkowych płytek z kolektorami próżniowymi w szybkich testach immunologicznych, badanie to podkreśla metodę szybkiego ilościowego oznaczania przeciwciał, kluczową dla szybkiego zarządzania chorobami i weryfikacji leczenia w warunkach klinicznych i badawczych (Tan et al., 2022).
  • Bezpośrednie testy immunologiczne o wysokiej przepustowości do wykrywania ukierunkowanych bakterii..: Badania te wykorzystują 96-dołkowe formaty płytek w celu zwiększenia przepustowości i czułości testów wykrywania bakterii. Integracja kolektorów próżniowych usprawnia przetwarzanie próbek, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i diagnostyki klinicznej (Chorti et al., 2021).
  • Przygotowanie próbek do wysokoprzepustowej proteomiki moczu przy użyciu 96-dołkowych membran z polifluorku winylidenu (PVDF)...: Badając możliwości 96-dołkowych płytek w proteomice, w niniejszym badaniu przedstawiono metody przygotowania próbek moczu do spektrometrii mas, mające na celu standaryzację wysokoprzepustowych analiz proteomicznych, które są niezbędne do odkrywania biomarkerów i diagnostyki chorób (Ahmed et al., 2021).
  • MStern Blotting - wysokowydajne przygotowanie próbek proteomicznych na bazie membran z polifluorku winylidenu (PVDF) dla 96-dołkowych płytek...: Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z przygotowywaniem próbek proteomicznych, niniejsze badanie przedstawia nowatorską metodę wykorzystującą 96-dołkowe płytki w celu zwiększenia wydajności i powtarzalności analiz białek, co ma kluczowe znaczenie dla badań biochemicznych i rozwoju terapeutycznego (Berger et al., 2015).
  • Półautomatyczne przygotowanie próbek do badań przesiewowych stabilności i formulacji białek poprzez wymianę buforów..: W tym artykule przedstawiono zastosowanie 96-dołkowych kolektorów próżniowych w usprawnianiu procesu wymiany buforu w badaniach składu białek, co jest krytycznym krokiem w rozwoju farmaceutycznym w celu zapewnienia stabilności i skuteczności białek terapeutycznych (Ying et al., 2016).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meng Xu et al.
Protein expression and purification, 170, 105608-105608 (2020-02-18)
The Car9 affinity tag is a dodecameric silica-binding peptide that can be fused to the N- and C-termini of proteins of interest to enable their rapid and inexpensive purification on underivatized silica in a process that typically relies on l-lysine
David Kvaskoff et al.
Clinical chemistry, 62(4), 639-646 (2016-02-19)
The noncalcemic actions of vitamin D in multiple organs are now widely recognized. Vitamin D status has been linked with a wide variety of conditions, which has led to an increasing demand for vitamin D screening. In particular, there is
Produkty
Ten artykuł Sigma-Aldrich omawia działanie technologii HybridSPE-Phospholipid i sposób usuwania fosfolipidów.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Protokoły
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.