Kluczowe dokumenty
575608-U
Supelco
Discovery® DSC-Si 96-well solid phase extractio (SPE) Plate
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Synonim(y):
Płytka krzemionkowa SPE z 96 dołkami
Wybierz wielkość
1 EA
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
Discovery® DSC-Si SPE 96-well Plate, bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Poziom jakości
skład
bed wt., 50 mg/well
opakowanie
pk of 1
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
  • Available in Büchner Funnel configurations for easy scalability
Zastosowanie
  • Wysokoprzepustowa spektrometria masowa dla biofarmacji: Wykorzystuje 96-dołkową płytkę Discovery DSC-Si SPE do szybkiej i dokładnej charakterystyki biomolekuł, wykazując jej kluczową rolę w wysokoprzepustowych konfiguracjach analitycznych, zwiększając wydajność analizy biofarmaceutycznej (Campuzano et al., 2022).
  • W kierunku platformy diagnostycznej Point-of-Care do multipleksowego wykrywania: Podkreśla zastosowanie 96-dołkowych płytek Discovery DSC-Si SPE w opracowywaniu zaawansowanych platform diagnostycznych, w szczególności do wykrywania biomarkerów łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu, pokazując wszechstronność i niezawodność płytki w warunkach klinicznych (Jović i in., 2022).
  • Oznaczanie Crizotinibu w osoczu metodą LC-ESI-MS/MS: Demonstruje zastosowanie 96-dołkowych płytek Discovery DSC-Si SPE w badaniach farmakokinetycznych, zapewniając solidne i wydajne metody przygotowania próbek do terapeutycznego monitorowania leków i badań klinicznych (Roberts et al., 2014).
  • Wysokoprzepustowe masowe spektrometryczne badania przesiewowe inhibicji cytochromu P450: Zastosowanie 96-dołkowej płytki Discovery DSC-Si SPE w badaniach metabolizmu leków, w szczególności w badaniach przesiewowych inhibitorów enzymu cytochromu P450, co ma kluczowe znaczenie dla przewidywania interakcji lek-lek w procesie opracowywania leków (Lim et al., 2013).
  • Opracowanie wysokoprzepustowej metody SPE/MS dla inhibicji cytochromu P450: Wykorzystuje 96-dołkową płytkę Discovery DSC-Si SPE w celu zwiększenia wydajności badań farmakologicznych kandydatów na leki, podkreślając jej znaczenie na wczesnych etapach odkrywania leków w celu oceny potencjalnej toksyczności (Lim et al., 2010).
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.