Merck
57493-U
Supelco
Supel Swift HLB SPE Tubes
weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea
Synonim(y):
polimerowa rurka do SPE
Wybierz wielkość
108 PKG
632,00 zł
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
108 PKG
632,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opis
detection: MS friendly
Poziom jakości
linia produktu
Supel
opakowanie
pk of 108 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
425-500 m2/g
pojemność
1 mL
masa
30 mg (bed)
wielkość cząstki
40-75 μm (>90%)
wielkość porów
80-210 Å pore size
Opis ogólny
5225 Swift HLB to kopolimerowa faza do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) składająca się zarówno z hydrofilowych, jak i lipofilowych grup funkcyjnych. Faza ta jest idealna do ekstrakcji szerokiej gamy związków z próbek wodnych, w tym próbek żywności i próbek środowiskowych, a także próbek biologicznych (np. surowicy i osocza). Ze względu na hydrofilowe i lipofilowe właściwości zrównoważone (HLB), materiał polimerowy może selektywnie zatrzymywać szeroką gamę związków o różnych polaryzacjach i wartościach LogP. Tradycyjna metoda HLB SPE wykorzystuje pięcioetapowy proces przygotowania próbki, który zwykle obejmuje kondycjonowanie sorbentów rozpuszczalnikiem organicznym, a następnie etap równowagi w celu przywrócenia sorbentów do warunków ładowania próbki. Konstrukcja produktu pozwala na bezpośrednie załadowanie próbki na złoże sorbentu, eliminując w ten sposób kondycjonowanie wkładu. Ta cecha produktu może zarówno zaoszczędzić czas, jak i uprościć przygotowanie próbki, co może również służyć do zmniejszenia błędów przetwarzania próbek.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.