Kluczowe dokumenty
57494-U
Supelco
Supel Swift HLB 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
bed weight 30 mg, pk of 1 ea
Synonim(y):
Supel Swift HLB SPE 96-Well Plate
Wybierz wielkość
1 PKG
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
5225 Płytka 96-dołkowa Swift HLB SPE, bed weight 30 mg, pk of 1 ea
opis
detection: MS friendly
Poziom jakości
skład
bed weight, 30 mg
opakowanie
pk of 1 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
425-500 m2/g
Matryca
polymeric HLB base material
wielkość cząstki
40-75 μm (>90%)
wielkość porów
80-210 Å pore size
Opis ogólny
5225 Swift HLB to kopolimerowa faza do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) składająca się zarówno z hydrofilowych, jak i lipofilowych grup funkcyjnych. Faza ta jest idealna do ekstrakcji szerokiej gamy związków z próbek wodnych, w tym próbek żywności i próbek środowiskowych, a także próbek biologicznych (np. surowicy i osocza). Ze względu na hydrofilowe i lipofilowe właściwości zrównoważone (HLB), materiał polimerowy może selektywnie zatrzymywać szeroką gamę związków o różnych polaryzacjach i wartościach LogP. Tradycyjna metoda HLB SPE wykorzystuje pięcioetapowy proces przygotowania próbki, który zwykle obejmuje kondycjonowanie sorbentów rozpuszczalnikiem organicznym, a następnie etap równowagi w celu przywrócenia sorbentów do warunków ładowania próbki. Konstrukcja produktu pozwala na bezpośrednie załadowanie próbki na złoże sorbentu, eliminując w ten sposób etap kondycjonowania. Ta cecha produktu może zarówno zaoszczędzić czas, jak i uprościć przygotowanie próbek, co może również przyczynić się do zmniejszenia błędów przetwarzania próbek.
Format 96-dołkowy jest idealny dla laboratoriów o średniej i wysokiej wydajności, wykonujących dużą liczbę próbek jednocześnie i jest również podatny na automatyzację.
Karta katalogowa produktu
Zastosowanie
  • Jednoczesne oznaczanie dwunastu neonikotynoidów i sześciu metabolitów w ludzkim moczu z rozcieńczeniem izotopowym UPLC-Q-Orbitrap HRMS: W badaniu wykorzystano 96-dołkową płytkę 5225 Swift HLB SPE do opracowania metody wykrywania neonikotynoidów i ich metabolitów w ludzkim moczu. Wysokowydajna ekstrakcja do fazy stałej (SPE) w połączeniu z ultra wydajną chromatografią cieczową połączoną z kwadrupolową spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości Orbitrap (UPLC-Q-Orbitrap HRMS) pokazuje wydajność płytki w zastosowaniach bioanalitycznych (Zhang et al., 2024).
  • Oznaczanie szesnastu antybiotyków i czterech β-agonistów w próbkach ludzkiego moczu przy użyciu ultra wydajnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas opartej na wysokowydajnej automatycznej ekstrakcji do fazy stałej: W badaniach wykorzystano 96-dołkową płytkę 5225 Swift HLB SPE do ekstrakcji wielu antybiotyków i β-agonistów z próbek moczu. Integracja automatycznej SPE z UPLC-MS/MS zwiększa czułość i specyficzność metody, demonstrując zastosowanie płytki w badaniach farmaceutycznych i klinicznych (Li et al., 2023).
  • Oznaczanie herbicydów fenoksyoctowych, metabolitów pestycydów fosforoorganicznych i pyretroidowych w ludzkim moczu przy użyciu ekstrakcji do fazy stałej połączonej z ultra wydajną chromatografią cieczową i tandemową spektrometrią mas: W artykule podkreślono zastosowanie 96-dołkowej płytki 5225 Swift HLB SPE do ekstrakcji różnych pestycydów i ich metabolitów z próbek moczu. Wysoka wydajność i skuteczność metody SPE sprawiają, że jest ona idealna do badań środowiskowych i toksykologicznych (Zhang et al., 2023).
  • Zastosowanie 96-dołkowej metody SPE do analizy trwałych zanieczyszczeń organicznych w próbkach surowicy krwi o małej objętości: W badaniu zastosowano 96-dołkową płytkę 5225 Swift HLB SPE do analizy trwałych zanieczyszczeń organicznych w surowicy krwi. Wysoka czułość metody i niskie wymagania dotyczące objętości próbki sprawiają, że jest ona cenna dla biomonitoringu i badań nad zdrowiem środowiskowym (Palát et al., 2022).
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel Swift HLB.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.