Kluczowe dokumenty
57403
Knitted reactor coil
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
Wybierz wielkość
1 EA
1800,00 zł
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
dł. × śr. wewn.
10 m × 0.25 mm
pojemność
0.5 mL
kompatybilność
for use with PHRED Reactor
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)