This product has a maximum inlet pressure of 125 psi (8.5 Bar).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
400 cc
fitting
General description
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
- 400 cc Traps: 17
1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 400 cc, | description volume 400 cc, | description volume 750 cc, | description volume 750 cc, |
| volume 400 cc | volume 400 cc | volume 750 cc | volume 750 cc |
| fitting | fitting | fitting | fitting |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Economy Moisture Trap
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the highest pressure that it can tolerate?
1 answer-
Helpful?
-
-
Which gas purification product should be used to purify argon?
1 answer-
A variety of gas purifiers can be used to purify argon. Typically, a mixture of 95% argon and 5% methane is used in gas chromatographs equipped with a TCD.