Kluczowe dokumenty
57109-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonim(y):
Węglowa rurka nabojowa SPE, 1 mL
Wybierz wielkość
108 EA
2120,00 zł
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
108 EA
2120,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
100 m2/g
pojemność
1 mL
grupa aktywna macierzy
carbon phase
wielkość cząstki
120-400 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Graphitized Non-Porous Carbon
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:120/400 mesh
  • Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
  • Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
  • Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
  • Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Zastosowanie
  • Osiągnięcie optymalnej równowagi: dostrajanie właściwości elektrycznych i optycznych elektrod węglowych na potrzeby powstających ogniw fotowoltaicznych: W ramach tych badań zbadano wykorzystanie toluenu w celu zwiększenia wydajności elektrod węglowych, wykazując znaczną poprawę zarówno właściwości elektrycznych, jak i optycznych w zastosowaniach fotowoltaicznych (Gul et al., 2024).
  • Koordynacja tiolowa zmiękcza cząsteczki ciekłego metalu w celu poprawy przewodnictwa na żądanie: Badanie to podkreśla rolę toluenu w syntezie cząstek ciekłego metalu, które są zoptymalizowane pod kątem zwiększonej przewodności w elastycznej elektronice, wskazując na wszechstronne zastosowanie toluenu w zaawansowanych technologiach produkcyjnych (Muller et al., 2024).
  • Wykorzystanie wysoce stabilnych w wodzie nanokryształów keratyny wełnianej/CsPbBr(3) jako przenośnego, reagującego na aminy fluorescencyjnego paska testowego do wizualnego wykrywania świeżości żywności na miejscu: Właściwości toluenu są wykorzystywane w syntezie innowacyjnych materiałów do zastosowań związanych z bezpieczeństwem żywności, pokazując jego znaczenie w tworzeniu czułych i niezawodnych systemów wykrywania (Sun et al., 2024).
Informacje prawne
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.