54332-U
Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 3 mL, pk of 20
Synonim(y):
pk20 Envicarb/NH2 SPE Tubes 3mL
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
grupa aktywna macierzy
aminopropyl phase
carbon phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
- Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
- ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
- Supelclean LC-NH2 is an aminopropyl phase that retains fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars common in food matrices
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.