Przejdź do
57085
Supelclean™ LC-Alumina-B SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Supelclean™ LC-Alumina-B, 6mL, 30 pk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035701
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene tube
Quality Segment
composition
bed wt., 2 g
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
matrix active group
Alumina phase
particle size
60-325 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570845708757086
description
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
description
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
description
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
matrix active group
Alumina phase
matrix active group
Alumina phase
matrix active group
Alumina phase
matrix active group
Alumina phase
particle size
60-325 mesh
particle size
60-325 mesh
particle size
60-325 mesh
particle size
60-325 mesh
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
volume
6 mL
volume
3 mL
volume
6 mL
volume
3 mL
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)