Kluczowe dokumenty
57052
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
Wybierz wielkość
30 EA
656,00 zł
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
656,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 30 ea
zakres etykietowania
7% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.