Kluczowe dokumenty
505471
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Wybierz wielkość
30 EA
912,00 zł
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
912,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
~11.5% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1] The barrels are compatible with most vacuum-manifold devices and allow accurate loading of samples.[2]
Zastosowanie
Supelclean LC-18 SPE Tube was used in SPE to purify primary prostaglandins PGE2 and PGF2α and their tissue metabolites.[2]
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toni N Welsh et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 83(4), 304-310 (2007-05-15)
The primary prostaglandins PGE(2) and PGF(2 alpha) are metabolized in tissues by a series of enzymatic and non-enzymatic reactions. To measure metabolic rates and individual reaction rates it is necessary to extract the parent prostaglandins and metabolites before the separation
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.