, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
product line
Supelclean™
composition
packing, 10 g
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
60 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
silica bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean™ LC-Si SPE Tube
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?