Kluczowe dokumenty
55411-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Synonim(y):
QuEChERS
Wybierz wielkość
952,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
952,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supel™ QuE, Z-Sep Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Poziom jakości
skład
Z-Sep, 75 mg
opakowanie
pack of 100 ea
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
2 mL
Zastosowanie
food and beverages
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Inne uwagi
Z-Sep+ jest zalecany do oczyszczania próbek zawierających więcej niż 15% tłuszczu.
Z-Sep/C18 jest zalecany do oczyszczania próbek zawierających mniej niż 15% tłuszczu.
Z-Sep jest zalecany do oczyszczania próbek przed analizą analitów hydrofobowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Powiązane treści
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.