Merck
55267-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
Cartridge, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
HybridSPE (usuwanie fosfolipidów i białek) Płytka 96-dołkowa, 15 mg
Wybierz wielkość
30 EA
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
HybridSPE®-Phospholipid, Cartridge, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Materiały
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
HybridSPE®
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
zirconia-based phase
Opis ogólny
HybridSPE-Phospholipid technology is a simple and generic sample prep platform designed for the gross level removal of endogenous protein and phospholipid interferences from biological plasma and serum prior to LC-MS or LC-MS/MS analysis. Biological plasma or serum is first subjected to protein precipitation via the addition and mixing of acidified acetonitrile. Precipitated proteins are then removed by centrifugation and the resulting supernatant is loaded on the HybridSPE-Phospholipid 96-well plate or cartridge which acts as a chemical filter that specifically targets the removal of endogenous sample phospholipids. The phospholipid retention mechanism is based on a highly selective Lewis acid-base interaction between the proprietary zirconia ions functionally bonded to the HybridSPE-Phospholipid stationary phase and the phosphate moiety consistent with all phospholipids. The resulting eluent is ready for immediate LC-MS or LC-MS-MS analysis.
The "In-well" and "In-cartridge" precipitation methods are available for the HybridSPE-Phospholipid 96-well version and HybridSPE-Phospholipid Ultra cartridge in which biological plasma/serum is first added to either the well or cartridge, followed by acidified acetonitrile (precipitation agent). After a brief mixing/vortexing step, vacuum is applied. Because the 96-well and Ultra cartridge versions contain a series of low porosity hydrophobic filters/frits, the packed-bed filter/frit assembly acts as a depth filter facilitating the concurrent removal of both phospholipids and precipitated proteins during the extraction process. Standard HybridSPE-Phospholipid cartridges require an "off-line" precipitation method.
Zastosowanie
  • Szybka analiza 65 farmaceutyków i 7 produktów higieny osobistej w próbkach osocza i tkanek całego ciała ryb przy użyciu ekstrakcji kwasowej, oczyszczania krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu i chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas...: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę wykorzystującą HybridSPE-Phospholipid do skutecznego oczyszczania w analizie różnych substancji w matrycach biologicznych, prezentując jej zastosowanie w toksykologii środowiskowej (Tanoue et al., 2020).
  • Metody Multi LC-MS/MS i LC-HRMS do oznaczania 24 mikotoksyn, w tym głównych metabolitów biomarkerów fazy I i II, w matrycach biologicznych pochodzących od świń i kurcząt brojlerów: Demonstruje zastosowanie HybridSPE-Phospholipid w analizie mykotoksyn wielopozostałościowych, zwiększając możliwości wykrywania w złożonych matrycach próbek (Lauwers et al., 2019).
  • Oznaczanie kwasów perfluoroalkilowych w środowiskowych ekstraktach stałych po usunięciu fosfolipidów i oczyszczeniu metodą chromatografii turbulentnej on-line: Bada skuteczność HybridSPE-Phospholipid w usuwaniu substancji zakłócających z próbek środowiskowych, wspomagając dokładną analizę substancji perfluoroalkilowych (Mazzoni et al., 2016).
  • Opracowanie i walidacja metody chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas do ilościowego oznaczania gamitromycyny w osoczu zwierząt, tkance płucnej i płynie wyściełającym nabłonek płucny: Ilustruje zdolność adaptacji HybridSPE-Phospholipid w medycynie weterynaryjnej do ilościowego oznaczania antybiotyków, zapewniając precyzję w monitorowaniu terapeutycznym (De Baere i in., 2015).
Cechy i korzyści
  • Merges the simplicity of protein precipitation and the selectivity of SPE via the targeted removal of phospholipids
  • Reduce ion-suppression through the complete removal of phospholipids and precipitated proteins
  • 2-3 step generic procedure
  • Minimal to no method development
  • Available in 96-well and 1 mL cartridge dimensions
Informacje prawne
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 477-481 (2016-12-06)
Monitoring of steroid esters in blood serum is desirable in order to detect the possible illegal use of natural hormones as growth promoters. A method for the determination of testosterone propionate, testosterone benzoate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate and estradiol benzoate
A high-throughput method for liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination of plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole grain wheat and rye intake
Ross, A.B., et al.
Analytical Biochemistry, 499, 1-7 (2016)
Pankaj K Kanaujia et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6612-6620 (2011-08-25)
Selective extraction and enrichment of nerve agent degradation products has been achieved using zirconia based commercial solid-phase extraction cartridges. Target analytes were O-alkyl alkylphosphonic acids and alkylphosphonic acids, the environmental markers of nerve agents such as sarin, soman and VX.
Investigation of endogenous blood plasma phospholipids, cholesterol and glycerides that contribute to matrix effects in bioanalysis by liquid chromatography/mass spectrometry
Ismaiel, O., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 878 (31), 3303-3316 (2010)
Improved sensitivity of sedimentary phospholipid analysis resulting from a novel extract cleanup strategy
Zhu, Z., et al.
Organic Geochemistry, 65, 46-52 (2013)
Produkty
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
Ten artykuł Sigma-Aldrich omawia działanie technologii HybridSPE-Phospholipid i sposób usuwania fosfolipidów.
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Protokoły
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.